missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tempshield™ Waterproof Cryo-Grip™ Gloves

Codice prodotto. 16092202
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
X-Large
Stile:
Elbow
Mid-Arm
Shoulder
Wrist
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Waterproof Cryo-Grip™ Gloves - Superior dexterity and hand protection when working with liquid nitrogen. The multi-layered construction allows for a maximum level of thermal protection and the thermal inner lining wicks moisture away from hands, maintaining comfort over extended periods.

  • Grip palm for improved dexterity handling small objects
  • Thin, seamless 100% waterproof liner provides protection from spills and splashes
  • High level of thermal protection when exposed to cryogenic fluids
  • For ultra-cold applications down to -196°C (-320°F)
  • Maximum level of thermal and splash protection, flexibility, and dexterity
  • CE Category III: EN 511, EN 388, EN 420
  • Applications: handling of smaller objects or samples that have been stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes.

Specifica

Certifications/Compliance (Europe) CE Cat. III, EN 511, EN 388, EN 420
Colore Blue
Product Type Cryogenic Gloves
Size Large
Stile Mid-Arm
Temperature (Metric) Max -196°C
Da utilizzare con (applicazione) Handling of smaller objects or samples stored or hardened in cryogenic liquids, dispensing/transferring cryogenic liquids, any open cryogenic containers with the chance of exposure to liquids or splashes
Serie Tempshield™ Cyro-Protection™
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato