Learn More
Fisherbrand™ Agitatori a moto ondulatorio
Funzionamento silenzioso adatto per vasta gamma di applicazioni
Marca: Fisherbrand™ 88861028
Includes: Tappetino in gomma antiscivolo e 6 fascette di fissaggio provette
Descrizione
- Controllo della velocità facile da regolare con funzionamento ottimizzato per basse velocità
- Angolo di inclinazione facile da regolare con una singola regolazione della vite di fermo
- Intervallo di temperatura operativa compreso tra 5 °C e 40 °C per l'impiego in camere fredde o incubatori
- Funzionamento continuo o temporizzato con spegnimento automatico
- Sul display vengono visualizzate le ultime impostazioni utilizzate, anche dopo lo spegnimento.
- Qualora l'alimentazione venga ripristinata, l'esecuzione prosegue per il tempo rimanente con l'ultima velocità impostata.
- Allarme acustico e visivo: In modalità temporizzata, quando il tempo è esaurito, l'allarme emette 5 segnali acustici, quindi la segnalazione del tempo indica “Fine“ e rimane lampeggiante. È possibile fermare l'allarme con il semplice tocco di qualsiasi tasto.
- Garanzia di due anni del produttore
Servizi
2 anni
Specifica
Regolabile da 0 a 12° | |
Da 5 a 120 gir/min | |
Da 5 °C a 40 °C | |
CE | |
Aluminum Platform | |
415 x 293 x 209 mm | |
LED | |
Da 0 min. a 99 ore .59 min. |
9.8 kg | |
Da 100 a 240 V | |
22 libbre | |
UE, UK, CN | |
306 x 266 mm | |
Acustico e visivo | |
Tappetino in gomma antiscivolo e 6 fascette di fissaggio provette | |
2 anni |