Learn More
Thermo Scientific™ Webseal 384-Well Plate
384-Well Plate with square v-shaped base.
Marca: Thermo Scientific™ 60180-P109B
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- 384-well
- Polypropylene
- Square V Base
- Barcoded
Specifica
Without Lid | |
Webseal | |
Single-use | |
Polypropylene | |
384 | |
Conical Bottom (V-well) |
Autoclavable | |
Clear | |
Full | |
145 μL | |
Non-sterile |