Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders
Wedge shaped to reduce tendency to flip
Marca:  Microspec™ D7
Codice prodotto. 15672767
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Reduces tendency to flip
Specifica
Specifica
Single-use
7.1 in.
Microseal Pouch
37 x 180 mm
Spreader
Blue
180 mm
Individual Pack
High-impact Polystyrene
Aseptically Manufactured