Learn More
Microspec™ Wedge Shaped Spreaders
Wedge shaped to reduce tendency to flip
Marca:  Microspec™ D4
Codice prodotto. 15722125
  • 605.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 30-12-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • High Impact Polystyrene construction
  • Full length to avoid contamination
  • Disposable
  • Sterile, aseptically manufactured
  • Reduces tendency to flip
Specifica
Specifica
Single-use
7.1 in.
Microseal Pouch, Ecopack
37 x 180 mm
Spreader
Blue
180 mm
7500
High-impact Polystyrene
Aseptically Manufactured