Learn More
Medicom WeePro Sleeve, Type PB 6
Click to view available options
One Size
Descrizione
- Material highly impermeable to liquid splashes
- Fabric weight 63 g/m3
- Lint-free material to avoid contamination in controlled zones
- Antistatic treated material to allow easy dissipation of electrostatic charges
- Elasticated cuffs at both ends for a better comfort
- Length 50 cm
Specifica
Size | Universal |
Materiale | Microporous Fabric |
Colore | White |
Sterilità | Non-sterile |
Monouso | Single-use |
Tipo di chiusura | Elastic Ends |
Tipo di giuntura | Stitched |
Senza lattice | No |
Lunghezza (sistema imperiale) | 1.64 ft. |
Lunghezza (sistema metrico) | 50 cm |