Learn More
Fisherbrand™ Cartine per pesata, grado 908
Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
150 x 150mm (5.9 x 5.9 in.)
95 x 110mm (3.7 x 4.3 in.)
Dimensione della confezione:
pezzi 250
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (applicazione) | Weighing of all types of substances such as beet mash, powders and liquids |
| Dimensioni (L x P) | 150 x 150mm (5.9 x 5.9 in.) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Carta |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Product Type | Carta per pesata |
| Forma | Square |