Learn More
Heathrow Scientific Weighing Papers, White
Codice prodotto. 16330706 Sfoglia Tutto Fisherbrand Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.2 cm
15.2 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 500
Codice prodotto. 16330706
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
The Weighing Paper is nitrogen-free for a very smooth surface and good sample recovery. It is strong enough to support dense material.
  • Nitrogen-free
  • Disposable
Specifica
Descrizione Weighing Papers
Lunghezza (sistema imperiale) 4 in.
Lunghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Materiale Carta
Larghezza (sistema imperiale) 4 in.
Larghezza (sistema metrico) 10.2 cm
Product Type Weighing Paper
Forma Square