Learn More
Eppendorf™ Weighing Vessel
26.15€ - 31.50€
Specifica
Tipo | Weighing Vessel |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | For Use With Calibration Kit |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10657714
|
Eppendorf™
3113808003 |
15 mm |
26.15€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10025833
|
Eppendorf™
3113807007 |
24 mm |
31.50€
pezzi 3 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Specifica
Weighing Vessel | |
For Use With Calibration Kit |