Learn More
Brady™ Weight Ring
Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
73.00€ - 76.50€
Specifica
Product Type | Weight Ring |
---|---|
Colore | Black |
Da utilizzare con (applicazione) | Traffic Control |
Quantità | 1 Ea. |
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11761935
|
Brady™
077228 |
63 cm Cone |
73.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11741935
|
Brady™
077208 |
89 cm Cone |
76.50€
Pezzo |
Spedizione stimata: 27-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Weight rings are specially designed to fit over BradyCone™.
Specifica
Weight Ring | |
Black | |
Traffic Control | |
1 Ea. |