Learn More
Welch™ Stazioni per vuoto compatte per aspirazione/filtrazione: Adattatori
Sfoglia Tutto Welch Ilmvac Prodotti
Click to view available options
Tipo:
Adattatore, 8 canali
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Struttura resistente alla candeggina per una maggiore durata dello strumento
- Monitoraggio continuo del livello di vuoto con il vacuometro a manopola
- Alimentato da pompa a vuoto a pistoni WOB-L
Consigliato per l'aspirazione di soluzioni acquose e con candeggina ma non per vapori e gas organici, acidi o basici
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con | Stazione per vuoto compatta per aspirazione/filtrazione Welch |
| Materiale | Acciaio inox |
| N. di canali | 8 |
| Tipo | Adattatore, 8 canali |