Learn More
Honeywell Safety Products™ Welding Cut Gloves
Codice prodotto. 12611113
Click to view available options
Size:
7
8
9
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
È possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sarà visibile qui di seguito
Heatproof and water-repellent cowhide are combined with cut and thermally resistant Kevlar™ for durability, resistance, and comfort. Honeywell Safety Products™ Welding Cut Gloves are designed with a protective cuff and an elasticized wrist for a good, protective fit.
  • Suitable for MIG and ARC welding in dry or light oily conditions with cut hazards.
  • Water repellent, heatproof cowhide grain leather back.
  • Water-repellent, heatproof velvet cowhide palm.
  • Water repellent, heatproof split leather cuff to protect the forearm.
  • U.S. assembly.
  • Gunn cut, winged thumb with cord, Crispin type.
  • Elasticated at the back of the hand.
  • Kevlar™ cotton lining for comfort and thermal insulation. Outstanding comfort and flexibility.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale parte posteriore Cowgrain leather
Certificazione/Conformità CE CATEGORY II Intermediary risks, NF EN 420-03 EEC Basic standard, NF EN 388-03 Mechanical risks, NF EN 407-04 Thermical risks, EN 12477-02 Type A Welding risks, EC Category PPE 2, EC Certificate Number 0075/797/162/10/12/0763, EC Attestation Number 0075/797/162/10/12/0763
Classificazione Dexterity: 5
Materiale polso Split leather
Stile di taglio Gunn
Cut Resistance Rating 2
Materiale Cowhide Leather
Product Type Crispin Welding Gloves (Type A)
Size 7
Spessore (sistema metrico) 0.8/1.1 mm (Back), 1.1/1.3 mm (Cuff)
Da utilizzare con (applicazione) Automotive, Building, Construction, Iron, Steel, Metal, Ship Building and Welding industries
Stile polso guanto Gauntlet
Materiale rivestimento interno Dupont™ Kevlar™ Aramid Fiber Cotton
Rivestimento interno Dupont™ Kevlar™ aramid fiber, Cotton
Valori nominali perforazione 2
Quantità 10Pair/PK
Resistente a Heat
Valori nominali lacerazione 2
Stile pollice Winged with Yoke
Lunghezza (sistema metrico) 39 cm
Lunghezza polso (sistema metrico) 15 cm