Learn More
3M™ Welding Particulate Respirators
Codice prodotto. p-8006634
Click to view available options
Con maschera:
No
Yes
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 12322399
Marca: 3M™ 7000030030
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Comfortable welding particulate respirators are engineered to FFP2 standards with a flame-resistant, anti-clog surface and Electret™ filter. Cup-shaped filtering facepiece respirators have an adjustable nose clip and headband with a Cool Flow™ valve to remove exhaled air.
  • Product Type: Particulate Filtering Facepiece Respirator
  • Filter Efficiency: FFP2
  • Protection: Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes, Ozone (10xWEL), Nuisance Odors (<WEL)
  • Clog-Resistant: Yes
  • Shape: Cup
  • Exhalation Valve: Yes (Cool Flow™, Color-Coded Print)
  • Fastenings: Four-Point Adjustable Braided Headband
  • Material: Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon) (Filtration Layer); Cotton, Polyisoprene, Polypropylene (Headstrap); Aluminum (Nose Piece); PVC Foam (Faceseal/Nosefoam); Polypropylene (Valve); Polyisoprene (Valve Diaphragm)
  • Latex-Free: Yes
  • Color: White
  • Weight: 36 g
  • Standards: EN149:2001+A1:2009, CE-Marked
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Assigned Protection Factor (APF) 10
Certifications/Compliance (Europe) EN149:2001+A1:2009, CE marked
Descrizione Four-point Adjustable Braided Headband, Cool Flow Exhalation Valve with Color-Coded Print
Colore White
Monouso Single-use
Tipo di filtro FFP2
Materiale Polyester
Product Type Welding Particulate Respirator
Size Standard
With Exhalation Valve Sì
Efficienza filtro FFP2
Materiale dello strato di filtraggio Electret (Polyester, Polypropylene, Carbon)
Senza lattice Yes
Materiala della cinghia per la testa Cotton, Polyisoprene, Polypropylene
Modello 9925
Materiale revolver portaobiettivi Aluminum
Rilascio odori fastidiosi Ozone (10x TLV), organic vapors (<TLV)
Quantità 10 Pk.
Resistente a Dust Particles, Non-Volatile Liquid Particles, Metal Fumes (Clog Resistant vs. Welding Fumes)
Forma Cup
Sterilità Non-sterile
Con maschera No
FDA Cleared Surgical Mask No