Learn More
ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes
Use ZVG Zellstoff Vertrieb™ Polytex™ Wet Wipes for all your wet wiping sanitary needs. They are a clean and economical alternative for a wide range of applications.
112.24€ - 132.88€
Specifica
Product Type | Wet Wipes |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Assorbanza | High |
Colore | Blu |
Da utilizzare con (applicazione) | For numerous applications |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10406671
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
10171-00 |
40 x 32 cm |
132.88€
pezzi 420 |
Spedizione stimata: 12-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10299831
|
ZVG Zellstoff Vertrieb™
11165-00 |
190 m x 32 cm |
112.24€
1 rotolo |
Spedizione stimata: 17-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Solvent-resistant and washable
- 100% Polypropylene fabric, blue
- Featured on a roller or stack
- Robust and lint-free
Specifica
Wet Wipes | |
High | |
For numerous applications |
Polypropylene | |
Blu |