Learn More
Tocris Bioscience™ WH-4-023
Potent and selective Lck and Src inhibitor; also inhibits SIK
435.00€ - 1735.00€
Specifica
Purezza | >98% |
---|---|
Alias gene | KIN112 |
Product Type | WH-4-023 |
Peso molecolare | 568.67 |
Inibitori | WH-4-023 |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
18746509
|
Tocris Bioscience™
5413/10 |
10 mg |
435.00€
10mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
18706648
|
Tocris Bioscience™
5413/50 |
50 mg |
1735.00€
50mg |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||||
Descrizione
Potent and selective Lck and Src inhibitor (IC50 values are 2 and 6 nM respectively). Exhibits >300-fold selectivity against p38α and KDR. Also potently inhibits SIK (IC50 values are 10, 22 and 60 nM for SIK 1, 2 and 3 respectively) and displays selectivity over a range of closely related kinases. Supports self-renewal of naive hESCs in combination with PD 0325901, CHIR 99021 and SB 590885 .Specifica
>98% | |
WH-4-023 | |
WH-4-023 |
KIN112 | |
568.67 |
For Research Use Only