Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 1 Chr
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia Whatman™ 1 Chr viene ampiamente utilizzata nel blotting proteico e degli acidi nucleici.
Marca:  Cytiva 3001-878
109.25 EUR valido fino al 2025-03-14
Usa il codice promo "24142" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 11300734
  • 115.00€ / pezzi 100
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations. Whatman™ 1 Chr Chromatography Paper is also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations.
  • Typical Thickness: 0.18mm
  • Linear flowrate: 130mm/30 min.
  • Smooth surface
  • For general analytical separations
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations.
0.18 mm
Per separazioni analitiche generiche
Grade 1 Chr
9.84 in.
130/30 mm/min.
25 x 25 cm (9.84 x 9.84 in.)
Smooth
Foglio
Cellulosa
25 cm
25 cm