Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 17 Chr
Assicura capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia Whatman™ 17 Chr è largamente usata nel blotting di proteine e acidi nucleici.
95.10€ - 372.00€
Specifica
Descrizione | 17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis. |
---|---|
Portata | 190/30 mm/min. |
Spessore pellicola | 0.92 mm |
Finitura | Liscio |
Formato | Foglio |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Larghezza (sistema imperiale) | Larghezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11398844
|
Cytiva
3017-820 |
7 cm | 3.54 in. | 9 cm |
95.10€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11350734
|
Cytiva
3017-915 |
57 cm | 18.1 in. | 46 cm |
372.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations. Whatman™ 17 Chr Chromatography Paper is also widely used in protein and nucleic acid blotting.
Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind. Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques to ensure the wicking capability and uniformity of capillary action important in chemical separations.- Typical thickness: 0.92mm
- Typical linear flowrate: 190mm/30 min.
- Smooth surface
- Suitable for heaviest loadings, preparative paper chromatography and electrophoresis
Specifica
17 Chr cellulose chromatography roll is a 0.92 mm paper highly absorbent paper for preparative paper chromatography and electrophoresis. | |
0.92 mm | |
Foglio | |
Grade 17 Chr |
190/30 mm/min. | |
Liscio | |
Per i caricamenti più pesanti, una scelta ottimale per la cromatografia su carta preparativa e per l'elettroforesi | |
Cellulosa |