Learn More
Cytiva Whatman™ 3 μm Pore Size (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Codice prodotto. 11305044
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11305044
Marca: Cytiva 10400714
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Whatman™ (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain are particularly effective in applications requiring higher flow rates and larger volume filtration including clarification or sterilization of aqueous solutions, particulate analysis and removal, air monitoring, and microbial analysis.
  • Material: Mixed Cellulose Ester
  • Material (Membrane): ME 29
  • Filter Type: Plain
  • Pore Size: 3 μm
  • Autoclavable: Yes
  • Sterility: Non-sterile
  • Bubble Point: 1.3 bar
  • Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
  • Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
  • For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Materiale MCE
Materiale (membrana) ME 29
Dimensione del poro 3 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar)
Da utilizzare con (applicazione) Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Portata del gas 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
Tipo di superficie Plain
Diametro (sistema imperiale) 1.97 in.
Diametro (sistema metrico) 50 mm
compliance-icons
Avvertenza
  • ||Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose