Learn More
Cytiva Whatman™ 3 μm Pore Size (ME 29) Mixed Cellulose Ester Membranes, Plain
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
25 mm
47 mm
50 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
- Material: Mixed Cellulose Ester
- Material (Membrane): ME 29
- Filter Type: Plain
- Pore Size: 3 μm
- Autoclavable: Yes
- Sterility: Non-sterile
- Bubble Point: 1.3 bar
- Flow Rate: 1.2 sec./100 mL/12.5cm² (at Δp = 0.9 bar)
- Gas Flow Rate: 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar)
- For Use With (Application): Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | MCE |
| Materiale (membrana) | ME 29 |
| Dimensione del poro | 3 μm |
| Sterilità | Non-sterile |
| Portata | 1.2 sec./100 mL/12.5 cm² (at Δp = 0.9 bar) |
| Da utilizzare con (applicazione) | Filtration, cytology, air monitoring, aqueous HPLC samples, biological assays |
| Portata del gas | 6.7 sec./100 mL (at Δp = 3 mbar) |
| Tipo di superficie | Plain |
| Diametro (sistema imperiale) | 1.85 in. |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
- ||Attenzione
- Solido infiammabile Categoria 1
- Solido infiammabile Categoria 2
- H228-Solido infiammabile.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- MIXTURE LIST-Contiene: nitrocellulose