Learn More
Cytiva Filtro per siringa in cellulosa Puradisc FP
La bassissima capacità legante delle proteine li rende adatti per applicazioni con recupero delle proteine. I filtri per siringa in acetato di cellulosa Whatman™ Puradisc FP 30 sono idrofili e funzionali per supporti acquosi e alcolici nonostante la limitata resistenza ai solventi.
Marca:  Cytiva 10462700
Dettagli aggiuntivi : Peso : 1.00000kg
Codice prodotto. 11319334
  • 1000.00€ / pezzi 500
Spedizione stimata: 10-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Exhibit very low protein binding, so they are suitable for protein recovery applications. Whatman™ 30mm Puradisc™ Nonsterile Cellulose Acetate Syringe Filters are hydrophilic, making them functional with aqueous and alcoholic media despite having limited solvent resistance.
Cellulose Acetate syringe well-suited for rapid, routine filtration of samples up to 100m
  • 30mm diameter
  • Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm)
  • Designed for aqueous samples
Specifica
Specifica
Red
Cellulose Acetate
5.7 cm2
<50 μL
Female luer lock
6.9 bar (100 psi)
Puradisc Syringe Filter
26 x 34 mm
Puradisc FP 30 Cellulose Acetate Syringe Filter, 0.2 μm, sterile (500 pcs)
0.20 μm
Designed for aqueous sample; Filtration of protein-containing solutions w/minimal protein loss
Polycarbonate (PC)
Male luer
500 Pieces
Up to 100 mL
30 mm