Learn More
Cytiva Filtro per siringa in cellulosa Puradisc FP
La bassissima capacità legante delle proteine li rende adatti per applicazioni con recupero delle proteine. I filtri per siringa in acetato di cellulosa Whatman™ Puradisc FP 30 sono idrofili e funzionali per supporti acquosi e alcolici nonostante la limitata resistenza ai solventi.
Marca: Cytiva 10462261
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.32400kg
Descrizione
Exhibit very low protein binding, so they are suitable for protein recovery applications. Whatman™ 30mm Puradisc™ Nonsterile Cellulose Acetate Syringe Filters are hydrophilic, making them functional with aqueous and alcoholic media despite having limited solvent resistance.
Cellulose Acetate syringe well-suited for rapid, routine filtration of samples up to 100m- 30mm diameter
- Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm)
- Designed for aqueous samples
Specifica
Arancione | |
Acetato di cellulosa (CA) | |
5.7 cm2 | |
<50 μL | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
Filtro per siringa Puradisc | |
26 x 34 mm |
Puradisc FP 30 Cellulose Acetate Syringe Filter, 1.2 μm, sterile (50 pcs) | |
1.2 μm | |
Progettato per campioni acquosi; filtrazione di soluzioni contenenti proteine con perdita minima di proteine | |
Policarbonato (PC) | |
Luer Lock maschio | |
50/conf. | |
Fino a 100 ml | |
30 mm |