Learn More
Cytiva Filtro per siringa in cellulosa Puradisc FP
Con elevata resistenza meccanica, grande flessibilità, portate elevate e bassi livelli di estraibili. I filtri per siringa in acetato di cellulosa Whatman™ Puradisc FP 30 rappresentano una scelta eccellente per applicazioni di analisi elementare in tracce.
Marca: Cytiva 10462520
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.30000kg
Descrizione
Cellulose Nitrate syringe well-suited for rapid, routine filtration of samples up to 100m- 30mm diameter
- Larger filtration area (44% greater in comparison with 25mm)
- Designed for aqueous samples
- Not suitable for protein recovery applications
Specifica
Nero | |
Nitrato di cellulosa (CN) | |
Non-sterile | |
Policarbonato | |
Luer maschio | |
Confezione da 50 | |
26 x 34 mm |
Puradisc FP 30 mm Cellulose Nitrate Syringe Filter, 5.0 μm (50 pcs) | |
5 μm | |
5.7 cm2 | |
Luer-Lock femmina | |
6.9 bar (100 psi) | |
Fino a 100 ml | |
30 mm |