Learn More
Cytiva Filtri per siringhe certificati per HPLC Spartan™
Per la purificazione di soluzioni acquose e organiche. I filtri per siringa Whatman™ SPARTAN™ certificati per HPLC sono pronti all'uso con una membrana idrofila, a basso legame proteico, realizzata in cellulosa rigenerata.
Marca:  Cytiva 10463060
267.84 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21934" per avere il tuo prezzo promozionale.
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.38700kg
Codice prodotto. 11369344
  • 309.00€ / pezzi 100
Spedizione stimata: 22-10-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ready-to-use filter unit with a hydrophilic, low protein-binding membrane made of regenerated cellulose and polycarbonate housing. Tested and certified for the absence of UV-absorbing substances at wavelengths of 210 and 254nm with water, methanol and acetonitrile.
 Features
  • Excellent chemical resistance against the standard aqueous and organic HPLC solvents
  • Low dead volume (< 10μl)
Benefits
  • Versatile— Use for any application requiring a chemically resistant hydrophilic, low protein-binding membrane.
  • Documented batch-to-batch quality and consistency ensure reproducible results
  • Mini-Tip outlet is ideal for filtration into very small sample bottles
  • Purification of aqueous and organic solutions
  • Filtration of protein solutions
Specifica
Specifica
Dark Brown
0.2 μm
Polipropilene
Luer maschio
Filtro per siringa
Cellulosa rigenerata (RC)
Filtrazione di soluzioni organiche e acquose in HPLC con risultati riproducibili; purificazione di soluzioni acquose e organiche; filtrazione di soluzioni di proteine
Luer-Lock femmina
100/Pk.
30 mm