Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Codice prodotto. 11390734
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
100 m
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 11390734
Marca: Cytiva 3030690
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Prodotta interamente con linter di cotone di elevata qualità senza additivi ed espressamente testata per le tecniche cromatografiche. La carta per cromatografia Whatman™ Grade 3MM Chr garantisce capacità di assorbimento e uniformità di azione capillare, fondamentali nelle separazioni chimiche.
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
  • Smooth surface
  • No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
  • Flowrate: 130mm/30 min. (water)
  • Medium thickness: 0.34mm
  • Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper
Dimensioni (L x P) 19 cm x 100 m (7.48 in. x 328.0 ft.)
Spessore pellicola 0.34 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting
Formato Rotolo
Grado 3 MM Chr
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 7.5 in.
Larghezza (sistema metrico) 19 cm
Portata 130/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m