Learn More
Cytiva Carta per cromatografia 3MM Chr
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
10.16 cm
100 m
100 m
14 cm
15.2 cm
17.5 cm
20 cm
20 cm
25 cm
34 cm
41 cm
43 cm
45 cm
57 cm
68 cm
Larghezza (sistema metrico):
2 cm
7.5 cm
10 cm
11 cm
12 cm
12.5 cm
13.34 cm
15 cm
15 cm
18 cm
19 cm
20 cm
20 cm
20.3 cm
23 cm
26 cm
27 cm
35 cm
35 cm
46 cm
58 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Rullo
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Descrizione
Manufactured entirely from high-quality cotton linters with no additives and tested specifically for chromatographic techniques. Whatman™ Grade 3MM Chr Chromatography Paper ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations.
- Smooth surface
- No “paper making” additives—the final organic purity of these chromatography grade papers represents the highest level that can be achieved without oxidation and degradation of the cellulose fibers
- Flowrate: 130mm/30 min. (water)
- Medium thickness: 0.34mm
- Widely used for electrophoresis, general chromatography, and blotting applications
Specifica
Specifica
| Descrizione | 0.34 mm Whatman medium thickness 3 MM Chr paper |
| Dimensioni (L x P) | 15 x 20 cm (5.9 x 7.87 in.) |
| Spessore pellicola | 0.34 mm |
| Finitura | Liscio |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per elettroforesi, cromatografia generica e blotting |
| Formato | Foglio |
| Grado | 3 MM Chr |
| Materiale | Cellulosa |
| Larghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Vedi altri risultati |