Learn More
Cytiva Whatman™ Aqueous IFD, 0.2μm, 50mm, nylon
Aqueous IFD from GE is a polypropylene housed in-line filter/degasser (IFD) with nylon membrane. It connects to an HPLC line and simultaneously filters and degasses during HPLC mobile phase preparation.
202.00€ - 235.00€
Specifica
Descrizione | Aqueous IFD, 0.2 μm, 50 mm, nylon (10 pcs) |
---|---|
Dimensione del poro | 0.2 μm |
Area di filtraggio | 16 cm2 |
Da utilizzare con (applicazione) | Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers |
Materiale alloggiamento | Polypropylene (PP) |
Codice del prodotto | Marca | Raccordo ingresso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Raccordo ingresso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11303165
|
Cytiva
6726-5002 |
0.8 to 4 mm tubing |
202.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 11-10-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11334644
|
Cytiva
6726-5002A |
1/8 in. tubing only |
235.00€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Faster than traditional methods of HPLC mobile phase preparation, saving time in the laboratory
- Provides pure filtration of aqueous mobile phases without expensive degassing equipment
- Chemically resistant polypropylene construction enables reliable filtration
- Can be integrity-tested with the bubble point method
- Includes end fittings – for replacements, see our IFD end fitting kit
Specifica
Aqueous IFD, 0.2 μm, 50 mm, nylon (10 pcs) | |
16 cm2 | |
Polypropylene (PP) | |
50 mm |
0.2 μm | |
Whatman Aqueous and Solvent IFD Inline Filter Degassers | |
10 |