Learn More
Cytiva Filtri senza siringa Autovial™: Capacità 12 ml
Faster sample handling, up to 12mL in volume
269.00€ - 3820.00€
Specifica
Sterilità | Non-sterile |
---|---|
Tipo | Syringeless Filter |
Volume (sistema metrico) | ≤12 mL |
Diametro (sistema metrico) | 25 mm |
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Materiale | Dimensione del poro | Sterilità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11383175
|
Cytiva
AV525UAQU |
PVDF | 0.45 μm | Non-sterile |
3820.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11989394
|
Cytiva
AV125UAQU |
PVDF | 0.45 μm | Non-sterile |
280.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11969394
|
Cytiva
AV125EAQU |
PVDF | 0.2 μm | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10242391
|
Cytiva
AV125UNAO |
Nylon | 0.45 μm | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11303175
|
Cytiva
AV125ENAO |
Nylon | 0.2 μm | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11979394
|
Cytiva
AV125EORG |
PTFE | 0.2 μm | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10048890
|
Cytiva
AV125UORG |
Politetrafluoroetilene (PTFE) | 0.45 μm | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11378714
|
Cytiva
AV125UGMF |
Microfibra di vetro (GMF) | 0.45μ m | Non-sterile |
269.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11323175
|
Cytiva
AV125UCA |
Cellulose Acetate | 0.45 μm | Non-sterile |
278.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11363175
|
Cytiva
AV525UORG |
PTFE | 0.45 μm | Non-sterile |
3820.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11333175
|
Cytiva
AV525UNAO |
Nylon | 0.45 μm | Non-sterile |
3820.00€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 18-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11313175
|
Cytiva
AV125EPP |
Polypropylene | 0.2 μm | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
11343175
|
Cytiva
AV125UPP |
Polypropylene | 0.45 μm | Non-sterile |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
||||
Descrizione
Sostituisce i dispositivi montati su siringhe con unità a filtro singolo monouso. Spesso utilizzati per rimuovere il particolato da campioni potenzialmente pericolosi. Versare o pipettare il campione nel cilindro del filtro, inserire lo stantuffo e comprimere per filtrarlo nella fiala dell'autocampionatore.
- Le unità preassemblate sono costituite da un cilindro del filtro e da uno stantuffo
- L'eliminazione automatica dell'aria riduce al minimo le interruzioni
- La struttura integrata elimina le fuoriuscite del filtro
- Il supporto protegge i puntali Luer-Slip ed è incassato per ridurre la possibilità di contaminazione
- Gestione di campioni fino a 12 ml di volume.
- Tutti sono dotati di un filtro integrale con diametro di 25 mm in un cilindro (graduato con intervalli da 1 ml) con stantuffo in polietilene
- Area di filtrazione: 3.0 cm2
- Il prefiltro in microfibra di vetro assicura un flusso maggiore con meno rischi di ostruzioni
- Sono disponibili unità con membrane NYL, PTFE, e PVDF sterili
Acetato di cellulosa (CA)
- Legame proteico aspecifico basso, elevata capacità di caricamento; per campioni biologici
- Capacità di caricamento elevata, senza leganti, portate rapide; per la chiarificazione di soluzioni organiche o a base di acqua, pH da 3 a 8
- Idrofilo; per la chiarificazione di campioni acquosi e organici, pH da 3 a 10
- Per soluzioni organiche e a base di acqua; ideale per campioni aggressivi e ad elevata concentrazione di detriti
- Idrofobo; per campioni con solventi organici al >50%
- Basso legame proteico; per campioni acquosi
Specifica
Non-sterile | |
Syringeless Filter | |
≤12 mL | |
25 mm |