Learn More
Cytiva Protezioni per superfici Benchkote™
Per la riduzione al minimo di sporco e contaminazione durante le fuoriuscite. I fogli Whatman™ Benchkote sono caratterizzati da uno strato di carta da laboratorio assorbente, liscia, di alta qualità che assorbe gli sversamenti di liquidi. Un secondo strato in polietilene laminato ne impedisce la diffusione sulla superficie di lavoro.
Marca:  Cytiva 2300-772
Dettagli aggiuntivi : Peso : 9.00000kg
Codice prodotto. 10008000
  • 490.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 18-09-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Minimize mess and contamination during spills. Whatman™ Benchkote material has a high-quality, smooth, absorbent lab paper layer that soaks up liquid spills. A second laminated polyethylene layer prevents flow-through to the working surface.
  • Strong: Benchkote surface protector is strong and tear resistant when wet or dry
  • Ease-of-use: Smooth white surface can be written on with ink or pencil and lies flat
  • Clean: Suitable for saturation with disinfectant to protect benches where pathogens and other bacteria are present
  • Disposable: Benchkote paper can be incinerated after use
  • Safe combustion: Polyethylene layer is rapidly consumed when incinerated and does not melt or drip
Specifica
Specifica
Carta per protezione del banco - rotolo
750 mL/m2
920 mm
50 m
Idoneo per la saturazione con disinfettante
Polietilene
36 in.
164 ft.
36 x 164 piedi (920 x 50 m)
Ciascuno