Learn More
Cytiva Dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti
Funge da filtro base per gli standard EPA nelle procedure di rilascio delle caratteristiche di tossicità. I dischi GF/F per filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ offrono una capacità di carico e una portata elevatissime.
90.80€ - 770.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Descrizione | Whatman Grade GF/F filter from Cytiva's business is manufactured from pure borosilicate glass. GF/F offers very fine particle retention and good loading capacity and flow rate. |
Formato | Disc |
Materiale | Borosilicate Glass |
Particle Retention | 0.7 μm |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11310384
|
Cytiva
1825-021 |
21 mm |
90.80€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340604
|
Cytiva
1825-024 |
2.4 cm |
110.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350604
|
Cytiva
1825-025 |
2.5 cm |
133.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340384
|
Cytiva
1825-037 |
37 mm |
134.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360604
|
Cytiva
1825-042 |
42.5 mm |
154.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11370604
|
Cytiva
1825-047 |
4.7 cm |
192.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11380604
|
Cytiva
1825-055 |
5.5 cm |
202.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390604
|
Cytiva
1825-070 |
7 cm |
242.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300614
|
Cytiva
1825-090 |
9 cm |
133.00€
pezzi 25 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11310614
|
Cytiva
1825-110 |
11 cm |
120.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320614
|
Cytiva
1825-125 |
125 mm |
231.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11300384
|
Cytiva
1825-142 |
142 mm |
195.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 02-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330614
|
Cytiva
1825-150 |
1.5 cm |
217.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11340614
|
Cytiva
1825-257 |
25.7 cm |
520.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330384
|
Cytiva
1825-293 |
293 mm |
770.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 24-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11948097
|
Cytiva
1825-015 |
15 mm |
270.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Served as the basis filter for EPA standard for the toxicity characteristic leaching procedure. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters GF/F Circles offers an extremely high loading capacity and flow rate.
- Elevata capacità di carico
- Ritenzione di particelle nominali di 0.6–0.8 μm
- Velocità di filtrazione media
- Legame e purificazione di DNA
- Filtrazione di proteine finemente precipitate
- Filtrazione di soluzioni biochimiche, fluidi e acidi nucleici
Specifica
Autoclavable | |
Disc | |
0.7 μm | |
Recommended for DNA binding and purification.Very effective in filtering finely precipitated proteins.Can be used in conjunction with GF/D as a prefilter for the successful clarification of extremely ‘difficult’ biochemical solutions and fluids and nucl | |
Circle | |
500°C | |
420 μm | |
41 mL/min |
Whatman Grade GF/F filter from Cytiva's business is manufactured from pure borosilicate glass. GF/F offers very fine particle retention and good loading capacity and flow rate. | |
Borosilicate Glass | |
19 sec./100mL/in.2 | |
Grade GF/F | |
932°F | |
0.016 in. | |
Filter for TCLP Test Use |