Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per combinare un'elevata capacità di carico con la ritenzione di particolato fine. I filtri in microfibra di vetro senza leganti Whatman™ sono ideali per la determinazione gravimetrica del particolato presente nell'aria, il campionamento di ciminiere e le tecniche di assorbimento per il monitoraggio dell'inquinamento dell'aria.
37.20€ - 279.00€
Specifica
Descrizione | GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. |
---|---|
Formato | Circolare |
Materiale | Microfibra di vetro |
Particle Retention | 1.6 μm |
Portata | 13 sec/100 ml |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
10102394
|
Cytiva
1820-8013 |
1.3 cm |
58.75€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10644561
|
Cytiva
1820-021 |
2.1 cm |
37.20€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330554
|
Cytiva
1820-024 |
2.4 cm |
38.15€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10770802
|
Cytiva
1820-025 |
2.5 cm |
38.15€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10251791
|
Cytiva
1820-037 |
3.7 cm |
53.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 25-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10577901
|
Cytiva
1820-042 |
2.4 cm |
49.60€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 30-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11969144
|
Cytiva
1820-047 |
4.7 cm |
55.05€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10101391
|
Cytiva
1820-050 |
5 cm |
56.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 18-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11390554
|
Cytiva
1820-055 |
5.5 cm |
55.05€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10317871
|
Cytiva
1820-060 |
6 cm |
71.50€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11320564
|
Cytiva
1820-070 |
7 cm |
69.75€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11350354
|
Cytiva
1820-6537 |
8.1 cm |
90.70€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330564
|
Cytiva
1820-090 |
9 cm |
110.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10343731
|
Cytiva
1820-110 |
11 cm |
133.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
10529441
|
Cytiva
1820-125 |
12.5 cm |
166.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 20-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11360564
|
Cytiva
1820-150 |
15 cm |
224.00€
pezzi 100 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
11330354
|
Cytiva
1820-240 |
24 cm |
279.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 19-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Combines high loading capacity with fine particle retention. Whatman™ Binder-Free Glass Microfiber Filters, Grade GF/A are ideal for gravimetric determination of airborne particulates, stack sampling and absorption methods of air pollution monitoring.
- Portata elevata
- Buona capacità di carico
- Monitoraggio degli effluenti inquinanti dell'acqua
- Filtrazione di acqua, alghe, colture batteriche
- Analisi degli alimenti
- Filtrazione di proteine
- Radioimmunodosaggio di β-emettitori deboli
Specifica
GE’s Whatman Grade GF/A glass microfiber filters feature fine retention. GF/A filters are suitable for water quality parameter measurement and air filtration applications. | |
Microfibra di vetro | |
13 sec/100 ml | |
Grade GF/A | |
Circle | |
500 °C | |
0.26 mm | |
143 mL/min |
Circolare | |
1.6 μm | |
Monitoraggio degli effluenti inquinanti dell'acqua, filtro dell'acqua, alghe, colture batteriche, analisi degli alimenti, filtro di proteine, radioimmunodosaggio di beta emittenti deboli, determinazione gravimetrica di particelle presenti nell'aria | |
100 Pieces | |
932 °F | |
0.01 pollici | |
Cerchi; diametro: 5 cm |