Learn More
Cytiva Filtri in microfibra di vetro senza leganti
Per filtrare particelle fini con elevata resistenza al bagnato e alta capacità di carico. I filtri Whatman™ in microfibra senza leganti sono particolarmente utili per la chiarificazione di liquidi e per il conteggio delle scintillazioni in fase liquida.
Marca: Cytiva 1821-110
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.04000kg
Descrizione
Filters fine particles with high wet-strength and high loading capacity. Whatman™ Binder-Free Microfiber Filters, Grade GF/B Sheets are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting.
Whatman glass microfiber filters without binder feature low resistance to fluid flow and high particle-loading capacity. These filters can be used at temperatures up to 500ºC. The fine capillary structure of glass fiber filters can absorb large quantities of water, enabling spot tests and liquid scintillation counting methods.Glass microfiber filters are mainly used in applications such as air or water monitoring and can be used as pre-filters for membranes.
- Fine particle filter with high wet-strength and high loading capacity
- Useful for liquid clarification and liquid scintillation counting
- Particularly useful when liquid clarification or solids quantification is required for heavily loaded fine particulate suspensions
- Used in LSC techniques where high loading capacity is required
- Can be used as a finely retentive membrane filter
Specifica
143 g/m2 | |
Circolari | |
1μ m | |
Grade GF/B | |
932 °F | |
0.02 in. | |
Cerchio; diametro: 11.0 cm | |
4.33 in. |
GE’s Whatman brand Grade GF/B is a thick filter with fine particle filter and good loading capacity. GF/B filters are particularly useful for liquid clarification and liquid scintillation counting. | |
Vetro borosilicato | |
5.5 sec./100 ml | |
25Pack | |
500 °C | |
0.68 mm | |
81 mL/min | |
11 cm |
Sicurezza e movimentazione
- FILTER GLASS CIRCLE
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- cancerogenicità Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: glass, oxide, chemicals
- UNKNOWN ACUTE-La miscela contiene 100% di componenti la cui tossicità acuta non è nota.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene il 100% di componenti di cui è ignoto il pericolo per l'ambiente acquatico.