Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa
Codice prodotto. 11323095
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
2.5 cm
2.8 cm
3.3 cm
3.3 cm
4.1 cm
7.5 cm
8 cm
Lunghezza (sistema metrico):
6 cm
8 cm
10 cm
10 cm
12.3 cm
25 cm
Spessore della parete:
1 mm
1.5 mm
1.5 mm
3 mm
Grado:
603
603T
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11323095
Marca: Cytiva 10350287
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Ottima vestibilità grazie all'ampia gamma di misure, adatti per supporti e apparati di estrazione automatizzati. I ditali per estrazione Whatman™ sono realizzati in cellulosa di alta qualità per una resistenza meccanica e una ritenzione eccellenti.
Ensures optimal fit with its wide range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus. Whatman™ Cellulose Extraction Thimbles are constructed of high-quality cellulose for excellent mechanical strength and retention.
  • For all automated extraction apparatus
  • High-quality cellulose material
  • Dimensions matched exactly to thimble holders
Order Info
Quando si calcolano i diametri esterni, si deve considerare un gioco extra per lo spessore delle pareti
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes.
Diameter (English) Inside 2.9 in.
Diameter (Metric) Inside 7.5 cm
Materiale Cellulosa
Spessore della parete 1.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido
Grado 603
Da utilizzare con (apparecchiatura) Per apparecchiature di estrazione automatizzata
Lunghezza (sistema imperiale) 9.8 in.
Lunghezza (sistema metrico) 25 cm
Temperatura max (sistema imperiale) 248 °F
Temperatura max (sistema metrico) 120 °C
Product Type Ditale per estrazione