Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa
Ottima vestibilità grazie all'ampia gamma di misure, adatti per supporti e apparati di estrazione automatizzati. I ditali per estrazione Whatman™ sono realizzati in cellulosa di alta qualità per una resistenza meccanica e una ritenzione eccellenti.
Marca: Cytiva 10350437
96.51 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21631" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Ensures optimal fit with its wide range of sizes suitable for use in thimble holders and automated extraction apparatus. Whatman™ Cellulose Extraction Thimbles are constructed of high-quality cellulose for excellent mechanical strength and retention.
- For all automated extraction apparatus
- High-quality cellulose material
- Dimensions matched exactly to thimble holders
Order Info
Quando si calcolano i diametri esterni, si deve considerare un gioco extra per lo spessore delle pareti
Specifica
603 Standard Cellulose Extraction Thimbles made from high-quality cellulose available in a range of sizes. | |
3.3 cm | |
Cellulosa | |
Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido | |
Per apparecchiature di estrazione automatizzata | |
8 cm | |
120 °C |
1.29 in. | |
33 mm | |
1 mm | |
603T | |
3.1 in. | |
248 °F | |
Ditale per estrazione |