Learn More
Cytiva Whatman™ Cellulose Nitrate Membrane - Grade NC45
Featuring very narrow pore size distribution and low levels of extractables.
136.00€ - 461.00€
Specifica
Autoclavabile | Autoclavable |
---|---|
Colore | White |
Materiale | Cellulose Nitrate |
Dimensione del poro | 0.45 μm |
Da utilizzare con (applicazione) | Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis) |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Sterilità | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11385284
|
Cytiva
10401106 |
2.5 cm | Non-sterile | 100 Pack |
136.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11375164
|
Cytiva
10401112 |
4.7 cm | Non-sterile | 100 Pack |
218.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 14-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11395284
|
Cytiva
10401114 |
5 cm | Non-sterile | 100 Pack |
227.00€
pezzi 100 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11385164
|
Cytiva
10401118 |
9 cm | Non-sterile | 50 Pack |
461.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11365164
|
Cytiva
10401121 |
10 cm | Non-sterile | 50 Pack |
445.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11335164
|
Cytiva
10401126 |
11 cm | Non-sterile | 50 Pack |
460.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11355164
|
Cytiva
10401131 |
5 cm | Non-sterile | 25 pk. |
285.00€
pezzi 25 |
Spedizione stimata: 15-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11989197
|
Cytiva
10401170 |
4.7 cm | Sterile | 100 Pack |
218.00€
pezzi 100 |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | |||
Descrizione
- Increased temperature stability
- Higher strength and flexibility
- Reduced shrinkage
- White plain filters
- Pore size: 0.45μm
Specifica
Autoclavable | |
Cellulose Nitrate | |
Bulk bacterial removal (general), sediment analysis (water microbiology and analysis) | |
Hydrophilic | |
176°F | |
Membrane Filter |
White | |
0.45 μm | |
NC45 | |
Plain | |
80°C |
Sicurezza e movimentazione
Categoria di pericolo
- Solido infiammabile Categoria 1