Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Beschreibung
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
- Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
- Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
- Excellent mechanical strength and retention
- Wall thickness of standard thimbles is 1mm to support application need
Spezifikation
Spezifikation
| Quantità | Confezione da 25 |
| Descrizione | I ditali in cellulosa Whatman di GE sono realizzati in linter di cotone alfa-cellulosa di alta qualità per l'uso ad alte prestazioni nei sistemi di estrazione automatizzati Soxhlet. Utilizzati per le analisi dell'aria e dei gas di scarico. |
| Diameter (Metric) Inside | 22 mm |
| Materiale | Cellulosa |
| Spessore della parete | 1 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Per l'analisi di grassi o pesticidi negli alimenti e nel suolo, nonché in molte altre procedure che comportano un'estrazione solido-liquido |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Utilizzato nelle unità per estrazione Soxhlet |
| Lunghezza (sistema metrico) | 80 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120 °C |
| Ritenzione particelle | 10μ m |
| Mehr anzeigen |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur