Learn More
Cytiva Ditali per estrazione in cellulosa ad alte prestazioni
Click to view available options
Diameter (Metric) Inside:
10 mm
18 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
25 mm
26 mm
26 mm
28 mm
28 mm
30 mm
33 mm
37 mm
41 mm
43 mm
60 mm
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
55 mm
60 mm
65 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
180 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Descrizione
Manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Whatman™ Cellulose Soxhlet Extraction Thimbles are intended for applications including use in air and waste gas analysis.
- Used in a wide variety of solid-liquid extraction studies, including lipid and pesticide analyses in food and soil samples
- Suitable for temperatures up to 120°C (248°F)
- Excellent mechanical strength and retention
- Wall thickness of standard thimbles is 1mm to support application need
Specifica
Specifica
| Quantità | Confezione da 25 |
| Descrizione | GE’s Whatman cellulose thimbles are manufactured from high-quality alpha cellulose cotton linter for high-performance use in automated Soxhlet extractor systems. Used in air and waste gas analysis. |
| Diameter (Metric) Inside | 33 mm |
| Materiale | Cellulosa |
| Spessore della parete | Singolo |
| Da utilizzare con (applicazione) | Analisi dell'aria e dei gas di scarico |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Estrattore Soxhlet |
| Lunghezza (sistema metrico) | 118 mm |
| Temperatura max (sistema metrico) | 120 °C |
| Ritenzione particelle | 10 μm |
| Vedi altri risultati |