Learn More
Cytiva Whatman™ Chromatography Papers - Grade 2727: Sheet
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
19.05 cm
60 cm
Larghezza (sistema metrico):
19.05 cm
58 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 50
Descrizione
Thickness: 1.40mm
Flow rate: 180mm/30 min
Specifica
Specifica
| Descrizione | 2727 Chr cellulose chromatography sheets is a 1.40 mm paper for separation of very large amounts of substance. |
| Dimensioni (L x P) | 19 x 19 cm |
| Spessore pellicola | 1.4 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Separation of Very Large Amounts of Substance |
| Formato | Sheet |
| Grado | Grade 2727 Chr |
| Materiale | Cellulose |
| Larghezza (sistema imperiale) | 7.5 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 19.05 cm |
| Portata | 180 mm/30 min. |
| Vedi altri risultati |