Learn More
QIAGEN EasiCollect Plus
Per campioni buccali e salivari.
Brand: QIAGEN WB120472
Additional Details : Peso : 1.26000kg
Description
50 dispositivi per la raccolta di campioni buccali: ogni EasiCollect Plus comprende un applicatore in schiuma integrale per il trasferimento diretto del campione su una scheda EasiCollect. Il dispositivo di raccolta è chiudibile e progettato per un trasferimento del campione coerente e affidabile e un trasporto sicuro.
Specifications
EasiCollect + Buccal Sample Collection Device | |
One Sample area and one cleaning punch area per card | |
Forensics & Human Identification |