Learn More
Cytiva Whatman™ Extraction Thimble for DIONEX ASE 200
Codice prodotto. 11979237
Click to view available options
Spessore della parete:
1 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11979237
Marca: Cytiva 10350106
Excellent mechanical strength and retention
  • Produced from high-quality, alpha cellulose cotton linter
  • Reliable and reproducible analytical results
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione Extraction thimbles for DIONEX ASE 200 extraction cell
Capacità (sistema imperiale) 0.37 oz.
Capacità (sistema metrico) 11 mL
Materiale Cellulose
Spessore della parete 1 mm
Da utilizzare con (applicazione) For excellent mechanical strength and retention
Grado 603
Da utilizzare con (apparecchiatura) For dionex ase 200 extraction cell
Temperatura max (sistema imperiale) 248°F
Temperatura max (sistema metrico) 130°C
Product Type Extraction Thimble