Learn More
Cytiva Whatman™ Filter Funnel Plates, PTFE
Use with Whatman™ 3-piece Filter Funnels. Whatman™ Filter Funnel Plate, PTFE is an optional extra plate ideal for acids, alkalis and solvents.
105.00€ - 134.00€
Specifica
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Whatman 1950 Series Filter Funnel |
---|---|
Materiale | PTFE |
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) | <392°F |
Temperature Range (Metric) | <200°C |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Diametro (sistema imperiale) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11360274
|
Cytiva
1950-114 |
47 mm | 1.85 in. |
105.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11380634
|
Cytiva
1950-117 |
70 mm | 2.75 in. |
134.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 06-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Maximum working temperature, 200°C (392°F)
- Ideal for virtually all common acids, alkalis and solvents at temperatures up to 100°C
- Maximum working temperature: 200°C
Specifica
Whatman 1950 Series Filter Funnel | |
PTFE | |
<392°F | |
<200°C |