Learn More
Cytiva Whatman™ Filter Funnel Replacement Reservoir
Filter Funnel Replacement Reservoirs for the 3-Piece Filter Funnel.
Marca:  Cytiva 1950-217
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.27000kg
Codice prodotto. 11390634
  • 176.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 14-08-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
Replacement filter funnel reservoir
1950 Series 3-Piece Filter Funnels for glass microfiber filters
210 mL
70 mm