Learn More
QIAGEN QIAcard FTA Gene
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Descrizione
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. 3 sample areas per card.
Tre aree campione in un telaio in truciolare adatto a diversi sistemi automatizzati di dispensazione/pipettaggio o punzonatura. Memorizzazione fino a 75 µl di sangue (sangue intero, EDTA, citrato di sodio, ACD o sangue anticoagulato con eparina) su ciascun cerchio stampato di ciascuna FTA Gene Card (totale 225 µl per tessera). Applicare un solo campione di sangue a ciascuna scheda.
Specifica
Specifica
| Descrizione | FTA Gene Card, 3 sample areas per card, 75 μl max volume/sample area, 225 μl max total volume/card |
| Da utilizzare con (applicazione) | Forensics, Transgenic identification, Transfusion medicine/HLA typing, Plasmid screening, Food and agriculture testing, Drug discovery, Genomics, STR analysis, Animal identification, Whole genome amplification, Molecular biology |
| N. di campioni | 3 |
| Product Type | FTA Gene Card |
| Quantità | 100 Pk. |
| Volume del campione | 75 μL |