Learn More
QIAGEN Carte per raccolta, conservazione e purificazione di acidi nucleici FTA™: FTA Micro
Codice prodotto. p-4903113
Click to view available options
Quantità:
125 μl
Dimensione della confezione:
pezzi 25
Codice prodotto. 11989075
Marca: QIAGEN WB120310
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Per la raccolta, la stabilizzazione, il trattamento, il trasporto e l'archiviazione di campioni biologici. QIAcard FTA Micro non indicativo con 1 area campione per scheda.
For collection, stabilization, processing, transport and archiving of biological samples. Non-Indicating QIAcard FTA Micro with 1 sample area per card.
QIAcard FTA Micro formato con 1 area spot per raccogliere, stabilizzare, elaborare, trasportare e archiviare campioni colorati come il sangue. La tecnologia FTA consente la lisi cellulare al contatto, denatura le proteine ​​e stabilizza e protegge immediatamente gli acidi nucleici.
Especificaciones
Descrizione Collect, stabilize, process, transport, and archive blood samples with Non-Indicating FTA Micro Cards.
Tipo di campione Blood
Da utilizzare con (applicazione) Analisi medico legale, identificazione dei prodotti transgenici, medicina trasfusionale, tipizzazione HLA, screening dei plasmidi, test sugli alimenti e sull'agricoltura, scoperta di nuovi farmaci, prodotti genomici, analisi STR, identificazione animale, amplificazione intera dei genomi
N. di campioni 1
Product Type FTA Micro Card non indicatrice
Quantità 125 μl
Volume del campione 125 μL
Palabra de advertencia
  • Attenzione
Clasificación
  • Tossicità acuta Categoria 4
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado