Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm - GMF
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Micro Fiber (GMF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
525.00€ - 3255.00€
Specifica
Monouso Single-use
Materiale Glass Microfiber
Dimensione del poro 0.45 μm
Materiale alloggiamento Pigment free polypropylene (PP)
Stile ingresso Female luer lock
Visualizza altre specifiche
Prodotti 3
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
11354794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6894-1304
13 mm 150 Pieces
525.00€
pezzi 150
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11364794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6894-2504
25 mm 150/confezione
555.00€
pezzi 150
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
11374794
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Cytiva
6895-2504
25 mm 1500 Pieces
3255.00€
pezzi 1500
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 19-07-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Glass Micro Fiber (GMF) Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Order Info
Each unit includes a stack of Whatman Multigrade GMF 150 (10:1μm) and Grade GF/F 0.7μm prefilters
Specifica
Specifica
Single-use
0.45 μm
Female luer lock
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm
21.6 x 29.8 mm
Glass Microfiber
Pigment free polypropylene (PP)
Male luer
≤10 mL