Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm - Nylon (NYL)
Per la filtrazione di campioni viscosi e difficili in quantità superiori a 10 ml. I filtri per siringa in nylon Whatman™ GD/X sono idrofili e rappresentano una scelta elettiva per campioni acquosi e acquosi organici. La membrana in nylon (NYL) offre una buona resistenza chimica ai più diffusi solventi HPLC.
525.00€ - 3255.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | Nylon |
Materiale alloggiamento | Polipropilene |
Stile ingresso | Luer-Lock femmina |
Stile uscita | Luer Slip maschio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10432151
|
Cytiva
6870-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 150/pk. |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10686201
|
Cytiva
6870-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 150/pk. |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11370314
|
Cytiva
6871-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 1500/pk. |
3185.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11340314
|
Cytiva
6871-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 1500/pk. |
3200.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11354764
|
Cytiva
6871-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 1500/pk. |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 10-10-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11334764
|
Cytiva
6870-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 150/pk. |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
10279090
|
Cytiva
6870-2504 |
25 mm | 0.45μ m | 150/pk. |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 02-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11364764
|
Cytiva
6871-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 1500/pk. |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11370334
|
Cytiva
6870-2550 |
25 mm | 5.0 μm | 150/pk. |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Nylon Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.- Syringe filter with integrated prefiltration
- Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
- Flow should enter from the inlet
- Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
- Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
- All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
- Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
- Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
- High loading capacity for samples with high solids content
- Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Order Info
Each unit includes a stack of Whatman Multigrade GMF 150 (10:1μm) and Grade GF/F 0.7μm prefilters
Specifica
Sì | |
Polipropilene | |
Luer Slip maschio | |
>10 ml |
Nylon | |
Luer-Lock femmina | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
21.6 x 29.8 mm |