Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Nylon Syringe Filters
Per la filtrazione di campioni viscosi e difficili in quantità superiori a 10 ml. I filtri per siringa in nylon Whatman™ GD/X sono idrofili e rappresentano una scelta elettiva per campioni acquosi e acquosi organici. La membrana in nylon (NYL) offre una buona resistenza chimica ai più diffusi solventi HPLC.
Marca:  Cytiva 6869-2504
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.43000kg
Codice prodotto. 11390324
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »
Descrizione
Descrizione
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.
  • Syringe filter with integrated prefiltration
  • Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
  • Flow should enter from the inlet
  • Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
  • Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
  • All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
  • Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
  • Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
  • High loading capacity for samples with high solids content
  • Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Specifica
Specifica
GD/X 25 mm Syringe Filter, nylon high charge (positive), nylon filtration medium, 0.45 μm (150 pcs)
Nylon a carica elevata (positiva)
4.6 cm2
Luer-Lock femmina
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm
150/conf.
21.6 x 29.8 mm
0.45 μm
Polipropilene
Luer Slip maschio
75 psi
>10 ml
25 mm