Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringa GD/X 13 e 25 mm - Polipropilene (PP)
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Polypropylene Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
545.00€ - 636.00€
Specifica
Monouso | Single-use |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Materiale alloggiamento | Pigment free polypropylene (PP) |
Stile ingresso | Female luer lock |
Stile uscita | Male luer |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11350314
|
Cytiva
6878-1302 |
13 mm | 0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11304784
|
Cytiva
6878-1304 |
13 mm | 0.45 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
11314784
|
Cytiva
6878-2502 |
25 mm | 0.2 μm |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
10750452
|
Cytiva
6878-2504 |
25 mm | 0.45μ m |
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso. La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative. |
|||||
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X Polypropylene Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Constructed of a polypropylene housing with a prefiltration stack of Whatman GMF 150 (graded density) and GF/F glass microfiber prefilters. This design prevents the buildup of back pressure typically caused by the blocking of an unprotected membrane.- Syringe filter with integrated prefiltration
- Female Luer-Lok™ inlet; male slip Luer outlet
- Flow should enter from the inlet
- Autoclavable at 121°C (250°F) at 15psi for 20 min.
- Maximum temperature, 131°C (267°F) Filtration area: 13mm - 1.3cm2; 25mm - 4.6cm2 Pressure limit: 13mm - 100psi; 25mm - 75psi
- All materials biosafe—pass USP Class VI requirements
- Prefiltration media: 100% Borosilicate glass fiber GMF 150 10μm: 1μm GF/F 0.7μm
- Disposable filtration devices provide labor saving efficiency while ensuring consistent filter performance
- High loading capacity for samples with high solids content
- Suitable for capillary electrophoresis, HPLC, and UV/VIS sample preparation
Nonsterile GD/X filters are available in two diameters: 13 mm and 25 mm, and three pore sizes: 0.2 μm, 0.45 μm, and 5 μm
Order Info
Each unit includes a stack of Whatman Multigrade GMF 150 (10:1μm) and Grade GF/F 0.7μm prefilters
Specifica
Single-use | |
Pigment free polypropylene (PP) | |
Male luer | |
150 Pieces | |
21.6 x 29.8 mm |
Polypropylene | |
Female luer lock | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
≤10 mL |