Learn More
Cytiva Filtri monouso per siringhe GD/X 13 e 25 mm - Polivinilidenfluoruro (PVDF)
Per caricare volumi di campione dalle tre alle sette volte superiori rispetto ai filtri senza prefiltro. I filtri monouso per siringa in PVDF Whatman™ GD/X sono concepiti in modo particolare per filtrare campioni viscosi e difficili da filtrare con un alto contenuto di solidi.
525.00€ - 3255.00€
Specifica
Monouso | Sì |
---|---|
Materiale | Polivinilidenfluoruro (PVDF) |
Materiale alloggiamento | Polipropilene senza pigmenti |
Stile ingresso | Luer Lock femmina |
Stile uscita | Luer Slip maschio |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | N. per confezione | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
11300324
|
Cytiva
6873-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 1500/Pk. |
3200.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11374764
|
Cytiva
6872-1302 |
13 mm | 0.2 μm | 150/Pk. |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11394764
|
Cytiva
6872-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 150/Pk. |
555.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 19-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11380324
|
Cytiva
6873-2502 |
25 mm | 0.2 μm | 1500/Pk. |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 07-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11384764
|
Cytiva
6872-1304 |
13 mm | 0.45 μm | 150/Pk. |
525.00€
pezzi 150 |
Spedizione stimata: 14-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11304774
|
Cytiva
6872-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 150/Pk. |
555.00€
pezzi 150 |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
11314774
|
Cytiva
6873-2504 |
25 mm | 0.45 μm | 1500/Pk. |
3255.00€
pezzi 1500 |
Spedizione stimata: 08-08-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
Processes three to seven times more sample volume than filters without prefilter. Whatman™ GD/X PVDF Syringe Filters are specifically designed for filtration of viscous or otherwise hard-to-filter samples with high solids content.
Progettata specificamente per la filtrazione di campioni viscosi o altri campioni difficili da filtrare con elevato contenuto di materia solida.- Dispositivo di prefiltrazione in fibra di vetro per la filtrazione di campioni con volumi elevati con minor accumulo di contropressione
- Alta capacità di carico per campioni con elevato contenuto di materia solida
- Per processare campioni con volume da tre a sette volte superiore al volume dei filtri senza prefiltro
- Filtri GD/X non sterili disponibili con due diametri: 13 mm e 25 mm e in tre formati a seconda delle dimensioni dei pori: 0.2 μm, 0.45 μm e 5 μm
Order Info
Ogni unità include una pila di GMF 150 multigrado Whatman (10:1 μm) e prefiltri di grado GF/F da 0.7 μm
Specifica
Sì | |
Polipropilene senza pigmenti | |
Luer Slip maschio | |
>10 ml |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | |
Luer Lock femmina | |
100% Borosilicate Glass FiberGMF 150 10 μm: 1 μmGF/F 0.7 μm | |
21.6 x 29.8 mm |