Learn More
Cytiva Whatman™ GD/X Sterile PVDF Syringe Filters
Per caricare volumi di campione dalle tre alle sette volte superiori rispetto ai filtri senza prefiltro. I filtri monouso per siringa in PVDF Whatman™ GD/X sono concepiti in modo particolare per filtrare campioni viscosi e difficili da filtrare con un alto contenuto di solidi.
222.00€ - 262.00€
Specifica
Autoclavabile | Sì |
---|---|
Monouso | Sì |
Materiale | Polivinilidenfluoruro (PVDF) |
Sterilità | Sterile |
Area di filtraggio | 4.6 cm2 |
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Diametro (sistema metrico) | Dimensione del poro | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11304804
|
Cytiva
6900-2502 |
25 mm | 0.2 μm |
262.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11314804
|
Cytiva
6900-2504 |
25 mm | 0.45 μm |
222.00€
pezzi 50 |
Spedizione stimata: 10-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
Progettata specificamente per la filtrazione di campioni viscosi o altri campioni difficili da filtrare con elevato contenuto di materia solida.- Dispositivo di prefiltrazione in fibra di vetro per la filtrazione di campioni con volumi elevati con minor accumulo di contropressione
- Alta capacità di carico per campioni con elevato contenuto di materia solida
- Per processare campioni con volume da tre a sette volte superiore al volume dei filtri senza prefiltro
- Filtri GD/X non sterili disponibili con due diametri: 13 mm e 25 mm e in tre formati a seconda delle dimensioni dei pori: 0.2 μm, 0.45 μm e 5 μm
Order Info
Ogni unità include una pila di GMF 150 multigrado Whatman (10:1 μm) e prefiltri di grado GF/F da 0.7 μm
Specifica
Sì | |
Polivinilidenfluoruro (PVDF) | |
4.6 cm2 | |
Luer-Lock femmina | |
75 psi | |
267°F | |
Polipropilene | |
25 mm |
Sì | |
Sterile | |
Polipropilene incolore | |
Luer Slip maschio | |
Confezione da 50 | |
131 °C | |
>10 ml |