Learn More
Cytiva Carta per cromatografia in cellulosa di grado 1 Chr
Codice prodotto. 10062131
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
100 m
100 m
21.3 cm
30 cm
58 cm
Larghezza (sistema metrico):
1 cm
3.0 cm
5.0 cm
10 cm
10.0 cm
11 cm
15.0 cm
68 cm
Formato:
Foglio
Rotolo
Sheet
Striscia
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 100
Codice prodotto. 10062131
Marca: Cytiva 3001640
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Garantisce capacità di assorbimento e uniformità dell'azione capillare, elementi essenziali nelle separazioni chimiche. La carta per cromatografia in cellulosa Whatman™ Grado 1 Chr ha una portata lineare (acqua) di 130 mm/30 min.
Ensures the wicking capability and uniformity of capillary action that are important in chemical separations. Whatman™ Grade 1 Chr Cellulose Chromatography paper is a smooth surface, 0.18 mm thick paper with a linear flow rate (water) of 130 mm/30 min.
The world standard chromatography paper: 18mm paper for general analytical separations, available in rolls, sheets or strips.
  • Pure cellulose produced entirely from the highest quality cotton linters with no additives of any kind.
  • Manufactured and tested specifically for chromatographic techniques.
  • Widely used in protein and nucleic acid blotting.
  • Good resolution for general analytical separations.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Descrizione 1 Chr cellulose chromatography roll is a 0.18 mm paper for general analytical separations.
Dimensioni (L x P) 3.0 cm x 100 m (1.18 in. x 328.0 ft.)
Spessore pellicola 0.18 mm
Finitura Smooth
Da utilizzare con (applicazione) Alta risoluzione per separazioni analitiche generiche e nel blotting di proteine e acidi nucleici
Formato Rotolo
Grado Grade 1 Chr
Lunghezza (sistema imperiale) 328.0 ft.
Materiale Cellulosa
Larghezza (sistema imperiale) 1.18 in.
Larghezza (sistema metrico) 3.0 cm
Portata 130/30 mm/min.
Lunghezza (sistema metrico) 100 m